Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskar, sfæriske
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
1 l
6 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk) Udvendig:
85 mm
131 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Inkluderer:
Lab Flange 100 LF
Lab Flange 150 LF
Lab Flange 200 LF
Lab Flange 60 LF
Beskrivelse
- Uden eksamen
- Med laboratorieflange LF
- Med rille
- Lavet af DURAN™ rør
- Andre størrelser på forespørgsel
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Materiale | Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 335 mm |
| Inkluderer | Lab Flange 150 LF |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 280 mm |