Få mere at vide
RCGD423, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483256 25 mg 25mg
16467597 5 mg -
16464848 10 mg -
16451107 50 mg 50mg
16465636 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114775
MedChemExpress RCGD423 is a gp130 modulator, which prevents articular cartilage degeneration and promotes repair.
RCGD423 is a gp130 modulator, which prevents articular cartilage degeneration and promotes repair.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RCGD423
CAS 108237-91-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11BrN2S
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (377.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)NC2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2
Molekylvægt (g/mol) 331.23
Formel vægt 331.23
Procent renhed 99.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation