Få mere at vide
RBC8, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471607
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471607 50 mg -
16465428 10 mg -
16426026 100 mg 100mg
16418147 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12873
MedChemExpress RBC8 is a novel small molecule inhibitor of Ral GTPase; has IC50 of 3.5 μM in H2122 cell and 3.4 μM in H358 cell.
RBC8 is a novel small molecule inhibitor of Ral GTPase
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RBC8
CAS 361185-42-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H20N4O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (94.24 mM)
SMIL N#CC(C1C2=CC(OC)=CC=C2OC)=C(N)OC3=C1C(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4)=NN3
Molekylvægt (g/mol) 424.45
Formel vægt 424.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease