Få mere at vide
Raxatrigine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16435358 10 mg
16408077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16435358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12796
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Raxatrigine (GSK-1014802) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker; Nav1.7 sodium channel inhibitor.
Raxatrigine (GSK-1014802) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Raxatrigine
CAS 934240-30-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19FN2O2
Mængde 10 mg
Synonym GSK-1014802 CNV1014802
Opløselighedsinformation DMSO : 83 mg/mL (264.04 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C([C@H]1N[C@@H](C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3F)C=C2)CC1)N
Molekylvægt (g/mol) 314.35
Formel vægt 314.35
Procent renhed 99.47%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation