Få mere at vide
Ravoxertinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Ravoxertinib (GDC-0994) is an orally active ERK kinase inhibitor with an IC50 of 6.1 nM and 3.1 nM for ERK1 and ERK2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ravoxertinib |
| CAS | 1453848-26-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18ClFN6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GDC-0994 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (79.39 mM) |
| SMIL | O=C1C=C(C2=NC(NC3=CC=NN3C)=NC=C2)C=CN1[C@@H](C4=CC=C(Cl)C(F)=C4)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.86 |
| Vis mere |