Få mere at vide
Rauwolscine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465956
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465956 100 mg
16461507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465956 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12710A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rauwolscine hydrochloride
CAS 6211-32-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27ClN2O3
Mængde 100 mg
Synonym α-Yohimbine hydrochloride Corynanthidine hydrochloride Isoyohimbine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (15.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (12.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.[H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5([H])CC[C@H](O)[C@@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H]
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Formel vægt 390.9
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation