Få mere at vide
Rat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
2555.00 DKK - 3420.00 DKK
Tekniske data
Antigen IgM
Klon eB121-15F9
Koncentration 0.5 mg/mL
Fortynding Flow Cytometry
Applikationer Flow Cytometry
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18274562
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.05MG
0.05 mg
2555.00 DKK
0.05mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18288483
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.1MG
0.1 mg
3040.00 DKK
0.10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18234122
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.5MG
0.5 mg
3420.00 DKK
0.50mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
IgM Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Tekniske data
Tekniske data
IgM
0.5 mg/mL
Flow Cytometry
FITC
RUO
Mouse
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
IGHM
IgG2a κ
Affinity Purified
eB121-15F9
Flow Cytometry
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
3507
The immunogen for this antibody was IgM.
Secondary
Store at 4C. Do not freeze.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only