Få mere at vide
Rat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-43944-0.05MG
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18274562
  • 2555.00 DKK / 0.05mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgM Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgM
Monoclonal
0.5 mg/mL
Flow Cytometry
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Rat
Affinity Purified
RUO
Secondary
Mouse
IgG2a κ
Flow Cytometry
eB121-15F9
FITC
Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
IGHM
The immunogen for this antibody was IgM.
0.05 mg
Immunology
3507
Store at 4C. Do not freeze.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only