missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ranitidine S-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30008170
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008170 100 mg
30005303 50 mg
17952155 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR120015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73851-70-4
Molekylær formel C13 H22 N4 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 330.4
Synonym N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. C (EP), Ranitidine Sulphoxide
IUPAC navn 1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfinyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1oc(CN(C)C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ranitidine Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3
Formel vægt 330.1362
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.