Få mere at vide
Raltegravir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480227
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480227 50 mg
16453858 10 mg
16426587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480227 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10353
MedChemExpress Raltegravir is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Raltegravir is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Raltegravir
CAS 518048-05-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21FN6O5
Mængde 50 mg
Synonym MK-0518
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.01 mM)
SMIL O=C(C(O)=C(C(NCC1=CC=C(C=C1)F)=O)N=C2C(C)(C)NC(C3=NN=C(C)O3)=O)N2C
Molekylvægt (g/mol) 444.42
Formel vægt 444.42
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus