Få mere at vide
Raltegravir Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raltegravir beta-D-glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29FN6O11/c1-10-31-32-21(42-10)20(38)30-26(2,3)25-29-13(19(37)28-9-11-5-7-12(27)8-6-11)17(22(39)33(25)4)43-24-16(36)14(34)15(35)18(44-24)23(40)41/h5-8,14-16,18,24,34-36H,9H2,1-4H3,(H,28,37)(H,30,38)(H,40,41)/t14-,15-,16+,18-,24+/m0/s1 |
| Formel vægt | 620.1878 |
| Procent renhed | >95% |