CAS RN 952654-62-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Raltegravir Beta-D-Glucuronide, TRC
CAS: 952654-62-5 Molekylær formel: C26 H29 F N6 O11 Molekylvægt (g/mol): 620.54 Synonym: Raltegravir-β-D-Glucuronide IUPAC navn: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(4-fluorophenyl)methylcarbamoyl]-1-methyl-2-[2-[(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl)amino]propan-2-yl]-6-oxopyrimidin-5-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid SMIL: CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O