Få mere at vide
Ralfinamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Ralfinamide (FCE-26742A) is an orally available Na+ blocker derived from α-aminoamide, with function of suppressing pain.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ralfinamide |
| CAS | 133865-88-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H19FN2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | FCE-26742A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (413.44 mM) |
| SMIL | C[C@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2F)C=C1)C(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.34 |
| Vis mere |