missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rafoxanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rafoxanide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26) |
| Formel vægt | 624.8205 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?