missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ractopamine Methyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30411354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411354 1 mg
30415061 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR0714301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1329610-95-8
Molekylær formel C19H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 315.41
Synonym 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethoxymethanol, O-Methyl-optaflexx, O-Methyl-paylean, O-Methyl-topmax 9, O-Methyl Ractopamine
IUPAC navn 4-[3-[[2-(4-hydroxyphenyl)-2-methoxyethyl]amino]butyl]phenol
SMIL COC(CNC(C)CCc1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ractopamine Methyl Ether
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25NO3/c1-14(3-4-15-5-9-17(21)10-6-15)20-13-19(23-2)16-7-11-18(22)12-8-16/h5-12,14,19-22H,3-4,13H2,1-2H3
Formel vægt 315.1834
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.