Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stativ og indsatser til køle- og varmebadscirkulatorer
Disse rustfrit stål stativer og indsatser understøtter en række rør og er designet til brug med Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer.
Brand:  Thermo Scientific™ 1600082
1395.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11907284
  • 1402.18 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-02-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Disse rustfrit stål stativer og indsatser understøtter en række rør og er designet til brug med Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Rack-indsats; Inkluderer top- og bundpanel
Rack-indsats
Rustfrit stål
Badekar Type A25B, A40, S21, S30
13 25 mm rør
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Stativ og indsatser til køle- og varmebadscirkulatorer >