Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stativ og indsatser til køle- og varmebadscirkulatorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Rack-indsats
Stativ
Holder:
100 10 mm Rør
13 25 mm rør
20 16 mm rør
39 10 mm Rør
60 16 mm Rør
8 25 mm rør
Afhænger af indsats (købes separat)
Tallerkener, tallerkener, poser, poser
Til brug med (udstyr):
Badekar Type A25B, A40, S21, S30
Badekar Type S13, S12T, S15
Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Disse rustfrit stål stativer og indsatser understøtter en række rør og er designet til brug med Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| Type | Rack-indsats |
| Holder | Afhænger af indsats (købes separat) |
| Materiale | Rustfrit stål |