Få mere at vide
rac Terpinen-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Terpinen-4-ol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 154.1358 |