CAS RN 562-74-3
IUPAC Navn:
4-methyl-1-(propan-2-yl)cyclohex-3-en-1-ol
Synonymer:
4-terpineol terpinen-4-ol
Molekylvægt (g/mol):
154.25
Molekylformel:
C10H18O
InChi Key:
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac Terpinen-4-ol, TRC
CAS: 562-74-3 Molekylær formel: C10 H18 O Molekylvægt (g/mol): 154.25 Synonym: 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-,p-Menth-1-en-4-ol (8CI),4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol,(±)-4-Terpineol,(±)-Terpinen-4-ol,1-(1-Methylethyl)-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol,1-Isopropyl-4-methylcyclohex-3-en-1-ol,1-Terpen-4-ol,1-Terpinen-4-ol,4-Carvomenthenol,4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexene-1-ol,4-Methyl-1-isopropyl-3-cyclohexen-1-ol,4-Terpinenol,4-Terpineol,Melaleucol,NSC 147749,Terpin-4-ol,Terpinen-4-ol,Terpinene-4-ol,Terpineol-4,dl-4-Terpineol IUPAC navn: 4-methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol SMIL: CC(C)C1(O)CCC(=CC1)C