missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Terpinen-4-ol, TRC

Artikelnummer. 30007902
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007902 5 g
30009524 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1175005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 562-74-3
Molekylær formel C10 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, p-Menth-1-en-4-ol (8CI), 4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, (±)-4-Terpineol, (±)-Terpinen-4-ol, 1-(1-Methylethyl)-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, 1-Isopropyl-4-methylcyclohex-3-en-1-ol, 1-Terpen-4-ol, 1-Terpinen-4-ol, 4-Carvomenthenol, 4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexene-1-ol, 4-Methyl-1-isopropyl-3-cyclohexen-1-ol, 4-Terpinenol, 4-Terpineol, Melaleucol, NSC 147749, Terpin-4-ol, Terpinen-4-ol, Terpinene-4-ol, Terpineol-4, dl-4-Terpineol
IUPAC navn 4-methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
SMIL CC(C)C1(O)CCC(=CC1)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Terpinen-4-ol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
Formel vægt 154.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.