missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Ractopamine Hydrochloride (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30007398
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007398 5 g
17974295 50 mg
17940925 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR0714005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90274-24-1
Molekylær formel C18 H23 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 337.84
Synonym 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethanol, EL 737, LY 031537, LY O31537, Optaflexx, Paylean, Ractopamine hydrochloride, Topmax 9
IUPAC navn 4-[3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol;hydrochloride
SMIL Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2ccc(O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ractopamine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H
Formel vægt 337.1445
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.