CAS RN 90274-24-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac Ractopamine Hydrochloride (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 90274-24-1 Molekylær formel: C18 H23 N O3 . Cl H Molekylvægt (g/mol): 337.84 Synonym: 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethanol,EL 737,LY 031537,LY O31537,Optaflexx,Paylean,Ractopamine hydrochloride,Topmax 9 IUPAC navn: 4-[3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol;hydrochloride SMIL: Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2ccc(O)cc2