Få mere at vide
(Rac)-PT2399, MedChemExpress
Beskrivelse
(Rac)-PT2399 (Compound 10e), the racemate of PT2399, acts as a potent and specific hypoxia-inducible factor 2a (HIF-2α) inhibitor with an IC50 of 0.01 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Rac)-PT2399 |
| CAS | 1672662-07-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H10F5NO4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 120 mg/mL (286.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)C3O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.32 |
| Formel vægt | 419.32 |
| Vis mere |