Få mere at vide
rac Practolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Practolol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)15-8-13(18)9-19-14-6-4-12(5-7-14)16-11(3)17/h4-7,10,13,15,18H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 266.163 |