Få mere at vide
rac N,O-Didesmethyl Venlafaxin, TRC
Artikelnummer. 30138661
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138661 50 mg
17994935 10 mg
17914545 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44157550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135308-74-6
Molekylær formel C15 H23 N O2
Molekylvægt (g/mol) 249.35
Synonym Phenol, 4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]-, 4-[1-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol, N,O-Didesmethylvenlafaxine, Venlafaxine-N,O-didesmethyl
IUPAC navn 4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol
SMIL CNCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L N,O-Didesmethyl Venlafaxine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Formel vægt 249.1729
Procent renhed >95%