Få mere at vide
rac N, O-Didesmethyl Tramadol, TRC
Artikelnummer. 30012501
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012501 1 mg
30006565 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4412201MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138853-73-3
Molekylær formel C14 H21 N O2
Molekylvægt (g/mol) 235.32
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, rel-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-(±)-, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-, N,O-Didesmethyltramadol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
IUPAC navn 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(methylaminomethyl)cyclohexyl]phenol
SMIL CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
Formel vægt 235.1572