Få mere at vide
rac-N’-Nitroso Nornicotine (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) |
| CAS | 80508-23-2 |
| Molekylær formel | C9 H11 N3 O |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Synonym | N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2 |
| SMIL | O=NN1CCCC1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.0902 |