Få mere at vide
rac-Monepantel, TRC
Artikelnummer. 30133779
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133779 250 mg
17989074 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM515795250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 851976-50-6
Molekylær formel C20 H13 F6 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 473.39
Synonym Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]benzamide, N-[1-Cyano-2-(5-cyano-2-trifluoromethylphenoxy)-1-methylethyl]-4-trifluoromethylsulfanylbenzamide
IUPAC navn N-[2-cyano-1-[5-cyano-2-(trifluormethyl)phenoxy] propan-2-yl]-4-(trifluormethylsulfanyl)benzamid
SMIL CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(SC(F)(F)F)cc2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Monepantel
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13F6N3O2S/c1-18(10-28,11-31-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)32-20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Formel vægt 473.0633
Procent renhed >95%