Få mere at vide
rac-Monepantel Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Monepantel Sulfone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13F6N3O4S/c1-18(10-28,11-33-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)34(31,32)20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30) |
| Formel vægt | 505.0531 |
| Procent renhed | >95% |