Få mere at vide
rac-Milnacipran hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133316
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133316 100 mg
30132495 25 mg
30011843 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM344600100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101152-94-7
Molekylær formel C15 H22 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 282.81
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(±)-, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride
IUPAC navn (1S,2R)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milnacipran Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Formel vægt 282.1499