missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Kynurenine, TRC

Artikelnummer. 30136712
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136712 25 mg
30005633 5 mg
30011560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK66100025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 343-65-7
Molekylær formel C10 H12 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Synonym α,2-Diamino-γ-oxobenzenebutanoic Acid, 3-Anthraniloylalanine, DL-Kynurenine, Kynurenin, dl-Kynurenine;
IUPAC navn 2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
SMIL NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Kynurenine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
Formel vægt 208.0848
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.