missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Ketoroloc Tris Amide Impurity, TRC

Artikelnummer. 30136317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136317 250 mg
30138059 1 g
17983805 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK235640250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 167105-80-8
Molekylær formel C19 H22 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Synonym 5-Benzoyl-2,3-dihydro-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-1H-pyrrolizine-1-carboxamide, 1H-Pyrrolizine-1-carboxamide, 5-benzoyl-2,3-dihydro-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-, (±)-, (1RS)-5-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
IUPAC navn 5-benzoyl-N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
SMIL OCC(CO)(CO)NC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O5/c22-10-19(11-23,12-24)20-18(26)14-8-9-21-15(14)6-7-16(21)17(25)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,14,22-24H,8-12H2,(H,20,26)
Formel vægt 358.1529
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.