missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Ketorolac 6-Benzoylisomer, TRC

Artikelnummer. 30134531
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134531 1 mg
30012006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK2356201MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1026936-07-1
Molekylær formel C15 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 255.27
Synonym 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid, (1RS)-6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid
IUPAC navn 6-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCn2cc(cc12)C(=O)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1RS)-6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)11-8-13-12(15(18)19)6-7-16(13)9-11/h1-5,8-9,12H,6-7H2,(H,18,19)
Formel vægt 255.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.