Få mere at vide
rac Ketoprofen-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-KetoprofenD3(propionicD3acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3 |
| Formel vægt | 257.1131 |
| Procent renhed | >95% |