Få mere at vide
rac Ketoprofen Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-11(16(17)19)13-8-5-9-14(10-13)15(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H2,17,19) |
| Formel vægt | 253.1103 |
| Procent renhed | >95% |