Få mere at vide
rac Ketoprofen Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Ketoprofen Acyl-beta-D-glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O9/c1-11(13-8-5-9-14(10-13)15(23)12-6-3-2-4-7-12)21(29)31-22-18(26)16(24)17(25)19(30-22)20(27)28/h2-11,16-19,22,24-26H,1H3,(H,27,28)/t11?,16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 430.1264 |
| Procent renhed | >95% |