Få mere at vide
rac Indapamide, TRC
Artikelnummer. 30138128
Skift visning
Mængde:
50 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138128 10 g
17902385 50 mg
17954235 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI50010010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26807-65-8
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 365.83
Synonym Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), (±)-Indapamide, Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil
IUPAC navn 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamid
SMIL CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indapamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Formel vægt 365.0601