missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Fosfomycin-13C3 Benzylamine Salt, TRC

Artikelnummer. 30005366
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005366 10 mg
30006589 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF72750210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1216461-18-5
Molekylær formel C7 H9 N . 13C3 H7 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 248.19
Synonym (3-Methyloxiranyl)phosphonic-13C3 acid benzylamine salt, P-[3-(Methyl-13C)-2-oxiranyl-1,2-13C2]phosphonic acid benzylamine salt, (1,2-Epoxypropyl-13C3)phosphonic acid benzylamine salt, rac-Fosfomycin-13C3 benzylamine salt
IUPAC navn (3-(1^{13}C)methyl(2,3-^{13}C_{2})oxiran-2-yl)phosphonic acid;phenylmethanamine
SMIL [13CH3][13CH]1O[13CH]1P(=O)(O)O.NCc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Fosfomycin-13C3 Benzylamine Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N.C3H7O4P/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h1-5H,6,8H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/i;1+1,2+1,3+1
Formel vægt 248.0918
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.