Få mere at vide
rac Fesoterodine-d14 Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Fesoterodine-d14 Fumarate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37NO3.C4H3O4/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3;1H,(H,5,6)(H,7,8)/i3D3,4D3,5D3,6D3,19D,20D; |
| Formel vægt | 540.368 |