missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Dropropizine, TRC

Artikelnummer. 30134632
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134632 10 g
17901355 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD68149510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17692-31-8
Molekylær formel C13 H20 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Synonym Dropropizine
IUPAC navn 3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
SMIL OCC(O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dropropizine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
Formel vægt 236.1525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.