Få mere at vide
rac Didemethyl Citalopram Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008333
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30008333 25 mg -
30005116 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43947625MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189694-81-2
Molekylær formel C18 H17 F N2 O . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 332.8
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(3-aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride, 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride, Didemethylcitalopram hydrochloride, Didesmethylcitalopram hydrochloride, Dinorcitalopram hydrochloride, Lu 11-161 HCl, N-Desmethylcitalopram hydrochloride, rac-Didesmethylcitalopram hydrochloride, N,N-Didesmethyl citalopram hydrochloride, N,N-Didesmethylcitalopram hydrochloride, rac Didemethyl citalopram hydrochloride
IUPAC navn 1-(3-aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile; hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Didemethyl Citalopram Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H
Formel vægt 332.109