Få mere at vide
rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30383307
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383307 10 mg
30370956 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43947710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189865-88-0
Molekylær formel C18H12D6ClFN2O
Molekylvægt (g/mol) 338.84
SMIL Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H/i1D2,8D2,9D2;