missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Diacetolol, TRC

Artikelnummer. 30137958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137958 1 g
30007477 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD3052001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22568-64-5
Molekylær formel C16 H24 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 308.37
Synonym Acetamide, N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-, Acetamide, N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-, (±)-, Acetanilide, 3'-acetyl-4'-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-, DL- (8CI), N-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide, (±)-Diacetolol, 1-(4-Acetamido-2-acetylphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane, Acetylacebutolol, DL-1-(2-Acetyl-4-acetamidophenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane, Diacetol, Diacetolol, M and B 16942
IUPAC navn N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1C(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Diacetolol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O4/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20)
Formel vægt 308.1736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.