Få mere at vide
rac Desmethyl Citalopram Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylcitalopram Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 346.1248 |
| Procent renhed | >95% |