Få mere at vide
rac Desmethyl Citalopram Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30354769
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30354769 2.5 mg 2.5mg
30364993 25 mg -
30349150 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2308702.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1188264-72-3
Molekylær formel C19 H19 F N2 O . Br H
Molekylvægt (g/mol) 391.28
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, hydrobromide (1:1), (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide, Desmethylcitalopram Hydrobromide, rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile; hydrobromid
SMIL Br.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Desmethyl Citalopram hydrobromide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Formel vægt 390.0743
Procent renhed >95%