Få mere at vide
rac Darifenacin-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Darifenacin-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N2O2/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31)/i13D2,16D2 |
| Formel vægt | 430.2558 |