missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Clopidogrel Hydrogen Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30136148
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136148 500 mg
30009133 25 mg
17954615 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587248500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 135046-48-9
Molekylær formel C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 419.9
Synonym rac-Clopidogrel bisulfate, (RS)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel Hydrogen Sulphate
IUPAC navn methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;sulfuric acid
SMIL COC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Clopidogrel Hydrogen Sulfate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Formel vægt 419.0264
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.