accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOClNSOHSOOHO

CAS RN 135046-48-9

IUPAC Navn: methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-{4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl}acetate; sulfuric acid
Synonymer: clopidogrel; sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol): 419.89
Molekylformel: C16H18ClNO6S2
InChi Key: FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.COC(=O)C(N1CCC2=C(C1)C=CS2)C1=CC=CC=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater