Få mere at vide
rac-cis-Ambroxol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Ambroxol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2/t10-,11+ |
| Formel vægt | 375.9786 |
| Procent renhed | >95% |