Få mere at vide
rac Cetirizine N-Oxide >90% by HPLC(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine N-Oxide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26) |
| Formel vægt | 404.1503 |